10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2849-1G B2849-5G
TCIAB2849-1GEA 19 EUR
TCIAB2849-1G TCIAB2849-5G
10-Bromodec-1-ene ≥95.0% (por GC)
10-Bromodec-1-ene
Formula: C₁₀H₁₉Br
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 96°C
Número MDL: MFCD00078660
Núm. CAS: 62871-09-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %