4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarbaldehyde, 4,4'-Diformylbiphenyl
B2854-1G B2854-5G
TCIAB2854-1GEA 49 EUR
TCIAB2854-1G TCIAB2854-5G
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde ≥98.0% (por GC)
4,4'-Biphenyldicarboxaldehyde
Formula: C₁₄H₁₀O₂
MW: 210.23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016714
Núm. CAS: 66-98-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %