tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
B2857-1G
B2857-5G
TCIAB2857-1GEA
174
EUR
TCIAB2857-1G
TCIAB2857-5G
tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate ≥95.0% (by HPLC, total nitrogen)
tert-Butyl [bis(4-methoxyphenyl)phosphinyloxy]carbamate
Formula:
C₁₉H₂₄NO₆P Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
619333-95-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 95.0 % |