Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl sulphone, 3,3'-Diamino-4,4'-dihydroxydiphenyl Sulphone
B2859-5G B2859-25G
TCIAB2859-5GEA 103 EUR
TCIAB2859-5G TCIAB2859-25G
Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone ≥98.0% (by HPLC)
Bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)sulphone
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₄S
MW: 280,30 g/mol
Pto. de fusión: 231°C
Número MDL: MFCD00025181
Núm. CAS: 7545-50-8
EINECS: 231-428-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %