1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Nonanediol Diacrylate, Nonamethylene Glycol Diacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2863-25G B2863-500G
TCIAB2863-25GEA 16 EUR
TCIAB2863-25G TCIAB2863-500G
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane ≥92.0% (por GC) estabilizado
1,9-Bis(acryloyloxy)nonane
Formula: C₁₅H₂₄O₄
Pto. de inflamación: 164°C
Número MDL: MFCD00080592
Núm. CAS: 107481-28-7
EINECS: 484-500-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %