9-Benzoylcarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2864-1G B2864-5G
TCIAB2864-1GEA 66 EUR
TCIAB2864-1G TCIAB2864-5G
9-Benzoylcarbazole ≥98.0% (por GC)
9-Benzoylcarbazole
Formula: C₁₉H₁₃NO
Número MDL: MFCD00225468
Núm. CAS: 19264-68-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 103.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency