5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B2866-1G
B2866-5G
TCIAB2866-1GEA
362
EUR
TCIAB2866-1G
TCIAB2866-5G
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol ≥98.0% (by HPLC)
5-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-1,3-benzenedimethanol
Formula:
C₂₄H₂₈O₃Si |
Núm. CAS:
482627-84-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |