Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2867-25G
B2867-5G
TCIAB2867-25GEA
121
EUR
TCIAB2867-25G
TCIAB2867-5G
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether ≥98.0% (por GC)
Bis[2-(diphenylphosphino)phenyl]ether
Formula:
C₃₆H₂₈OP₂ |
Número MDL:
MFCD00233863 Núm. CAS: 166330-10-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 184.0 to 188.0 deg-C |