4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B2868-25G B2868-5G
TCIAB2868-25GEA 252 EUR
TCIAB2868-25G TCIAB2868-5G
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol ≥96.0% (por GC)
4-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-butanol
Formula: C₉H₁₉NO₃
Número MDL: MFCD01861334
Núm. CAS: 75178-87-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %