Bis(trimethylsilyl)bromomethane ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bis(trimethylsilyl)methyl Bromide
B2874-1G
B2874-5G
TCIAB2874-1GEA
89
EUR
TCIAB2874-1G
TCIAB2874-5G
Bis(trimethylsilyl)bromomethane ≥95.0% (por GC)
Bis(trimethylsilyl)bromomethane
Formula:
C₇H₁₉BrSi₂ MW: 239,30 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Núm. CAS:
29955-12-2 UN: 1760 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |