N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥97.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Pigment Red 190
B2892-1G
B2892-5G
TCIAB2892-1GEA
49
EUR
TCIAB2892-1G
TCIAB2892-5G
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide ≥97.0% (by total nitrogen basis)
N,N'-Bis(4-methoxyphenyl)-3,4,9,10-perylenetetracarboxylic diimide
Formula:
C₃₈H₂₂N₂O₆ MW: 602,60 g/mol |
Número MDL:
MFCD00071978 Núm. CAS: 6424-77-7 EINECS: 229-187-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Yellow to Amber to Dark red powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 97.0 % |