N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2895-25G
B2895-5G
TCIAB2895-25GEA
182
EUR
TCIAB2895-25G
TCIAB2895-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-5-aminovaleric acid
Formula:
C₁₀H₁₉NO₄ Pto. Ebullición: 168°C |
Número MDL:
MFCD00076903 Núm. CAS: 27219-07-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 49.0 to 53.0 deg-C |