Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2906-1G B2906-5G
TCIAB2906-1GEA 50 EUR
TCIAB2906-1G TCIAB2906-5G
Bis(hexylene glycolato)diboron ≥98.0% (por GC)
Bis(hexylene glycolato)diboron
Formula: C₁₂H₂₄B₂O₄
Número MDL: MFCD06246008
Núm. CAS: 230299-21-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C