(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
B2907-1G B2907-5G
TCIAB2907-1GEA 25 EUR
TCIAB2907-1G TCIAB2907-5G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide ≥98.0% (por GC)
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Número MDL: MFCD05861479
Núm. CAS: 196929-78-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +6.0 deg (C=1, CHCl3)