tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Boc-3-hydroxyazetidine, tert-Butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Hydroxyazetidine, tert-butyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
B2922-1G B2922-5G
TCIAB2922-1GEA 24 EUR
TCIAB2922-1G TCIAB2922-5G
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate ≥96.0% (por GC)
tert-Butyl-3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₃
MW: 173.21 g/mol
Número MDL: MFCD04115305
Núm. CAS: 141699-55-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C