2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: tert-Butylsulphinamide
B2926-1G B2926-5G
TCIAB2926-1GEA 28 EUR
TCIAB2926-1G TCIAB2926-5G
2-Methylpropane-2-sulphinamide ≥97.0% (por GC)
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formula: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863616
Núm. CAS: 146374-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %