1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: HDODA, Hexamethylene Glycol Diacrylate, Hexamethylene diacrylate, 1,6-Hexanediol Diacrylate
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2936.0500 B2936-25G B2936-500G
TCIAB2936.0500EA 118 EUR
TCIAB2936.0500 TCIAB2936-25G TCIAB2936-500G
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥85.0% (por GC) estabilizado
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Formula: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00008631
Núm. CAS: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %