1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2937-25G B2937-500G B2937-100G
TCIAB2937-25GEA 35 EUR
TCIAB2937-25G TCIAB2937-500G TCIAB2937-100G
1,10-Bis(acryloyloxy)decane ≥90.0% (por GC) estabilizado
1,10-Bis(acryloyloxy)decane
Formula: C₁₆H₂₆O₄
Pto. Ebullición: 181°C
Número MDL: MFCD00080453
Núm. CAS: 13048-34-5
EINECS: 235-922-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %