Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bis(methacryloyloxy)propanol
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
B2938-25G B2938-500G
TCIAB2938-25GEA 17 EUR
TCIAB2938-25G TCIAB2938-500G
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form) ≥90.0% (por GC) estabilizado
Glycerol dimethacrylate(mixture of 1,2- and 1,3-form)
Formula: C₁₁H₁₆O₅
MW: 228,24 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de inflamación: 172°C
Número MDL: MFCD00066299
Núm. CAS: 1830-78-0
EINECS: 217-388-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0% (total of isomer)