1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1,2-Bis(phenylmercapto)ethylene
B2940-25G B2940-5G
TCIAB2940-25GEA 394 EUR
TCIAB2940-25G TCIAB2940-5G
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture) cis- and trans-mixture ≥98.0% (por GC)
1,2-Bis(phenylthio)ethylene (cis and trans mixture)
Formula: C₁₄H₁₂S₂
MW: 244,37 g/mol
Pto. Ebullición: 166°C
Pto. de fusión: 48°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 23528-44-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %