2-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol

B2943-25G B2943-5G
TCIAB2943-25GEA 298 EUR
TCIAB2943-25G TCIAB2943-5G
2-Benzyloxybenzyl alcohol ≥97.0% (por GC)
2-Benzyloxybenzyl alcohol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD01664428
Núm. CAS: 3381-87-1

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR