3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
B2949-1G B2949-5G
TCIAB2949-1GEA 32 EUR
TCIAB2949-1G TCIAB2949-5G
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina ≥95.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₉H₇F₆N
Número MDL: MFCD00009909
Núm. CAS: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C