Bis(4-nitrophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4'-Dinitrodiphenylamine
B2960-1G B2960-5G
TCIAB2960-1GEA 84 EUR
TCIAB2960-1G TCIAB2960-5G
Bis(4-nitrophenyl)amine ≥98.0% (by HPLC)
Bis(4-nitrophenyl)amine
Formula: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Número MDL: MFCD00437044
Núm. CAS: 1821-27-8
EINECS: 217-343-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 215.0 to 220.0 deg-C