1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2993-1G
B2993-5G
TCIAB2993-1GEA
32
EUR
TCIAB2993-1G
TCIAB2993-5G
1-Benzyl-D-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-D-aspartate
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Pto. de fusión: 176°C |
Número MDL:
MFCD00037289 Núm. CAS: 79337-40-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |