1-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2994-1G
B2994-5G
TCIAB2994-1GEA
17
EUR
TCIAB2994-1G
TCIAB2994-5G
1-Benzyl-L-aspartate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-L-aspartate
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ |
Número MDL:
MFCD00063186 Núm. CAS: 7362-93-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |