1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B2996-1G B2996-5G
TCIAB2996-1GEA 27 EUR
TCIAB2996-1G TCIAB2996-5G
1-Benzyl-L-glutamate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Benzyl-L-glutamate
Formula: C₁₂H₁₅NO₄
Número MDL: MFCD00037312
Núm. CAS: 13030-09-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02ff41d099500fec64d232d3ab8943618ef363fb&vid=c9dc810a86cd62d4f1a8667e876e26766726e294&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)