2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
Proveedor: TCI
Atención
B3003-25G B3003-500G
TCIAB3003-25GEA 17 EUR
TCIAB3003-25G TCIAB3003-500G
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol ≥85.0% (por GC) (contains Mono- and Tri-substituted Product)
2,2-Bis(allyloxymethyl)-1-butanol
Formula: C₁₂H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 124°C
Número MDL: MFCD00035791
Núm. CAS: 682-09-7
EINECS: 211-661-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %