4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B3005-1G B3005-5G
TCIAB3005-1GEA 66 EUR
TCIAB3005-1G TCIAB3005-5G
4-Butylbenzyl bromide ≥97.0% (por GC)
4-Butylbenzyl bromide
Formula: C₁₁H₁₅Br
MW: 227,15 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Núm. CAS: 10531-16-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %