3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
B3006-5G B3006-25G
TCIAB3006-5GEA 47 EUR
TCIAB3006-5G TCIAB3006-25G
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Formula: C₇H₆BrNO
MW: 280.95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00052182
Núm. CAS: 17694-68-7
EINECS: 241-692-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %