(1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-[(1R,2R)-1,2-Diaminoethylene]bisphenol, (1R,2R)-1,2-Diamino-1,2-bis(2-hydroxyphenyl)ethane, 2,2'-((1R,2R)-1,2-Diaminoethane-1,2-diyl)diphenol
B3012-1G
B3012-100MG
TCIAB3012-1GEA
724
EUR
TCIAB3012-1G
TCIAB3012-100MG
(1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine ≥95.0% (by HPLC, titration analysis)
(1R,2R)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine
Formula:
C₁₄H₁₆N₂O₂ MW: 244.29 g/mol |
Número MDL:
MFCD09751760 Núm. CAS: 870991-70-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |
Specific rotation [a]20/D | 64.0 to 68.0 deg (C=1, CHCL3) |