N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3015-1G
B3015-5G
TCIAB3015-1GEA
293
EUR
TCIAB3015-1G
TCIAB3015-5G
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N,N'-Bis(5-hydroxysalicylidene)ethylenediamine
Formula:
C₁₆H₁₆N₂O₄ Pto. de fusión: 250°C |
Número MDL:
MFCD04039747 Núm. CAS: 124061-43-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |