Borane-2-methylpyridine complex ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Picoline Borane, 2-Methylpyridine Borane, Borane - 2-Picoline Complex
B3018-25G B3018-5G
TCIAB3018-25GEA 163 EUR
TCIAB3018-25G TCIAB3018-5G
Borane-2-methylpyridine complex ≥85.0% (by titrimetric analysis)
Borane-2-methylpyridine complex
Formula: C₆H₁₀BN
MW: 106.96 g/mol
Número MDL: MFCD07784361
Núm. CAS: 3999-38-0
UN: 2813
ADR: 4.3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 85.0 %
Melting point 44.0 to 51.0 deg-C