5-Bromo-2-iodopirimidina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3040-1G B3040-5G
TCIAB3040-1GEA 32 EUR
TCIAB3040-1G TCIAB3040-5G
5-Bromo-2-iodopirimidina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-iodopirimidina
This product is unavailable in the U.S.
Formula: C₄H₂BrIN₂
MW: 284,88 g/mol
Número MDL: MFCD01318111
Núm. CAS: 183438-24-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 98.0 to 102.0 deg-C