N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
B3051-25G B3051-5G
TCIAB3051-25GEA 444 EUR
TCIAB3051-25G TCIAB3051-5G
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide ≥98.0% (by HPLC)
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulphonamide
Formula: C₁₄H₁₄N₂O₃S
Pto. de fusión: 85°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00216617
Núm. CAS: 33528-13-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%