Nε-(tert-butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Nepsilon-Boc-Nalpha-Fmoc-D-lysine, Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
B3071-1G B3071-5G
TCIAB3071-1GEA 26 EUR
TCIAB3071-1G TCIAB3071-5G
Nε-(tert-butoxycarbonyl)-Nɑ-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Nepsilon-(tert-butoxycarbonyl)-Nalpha-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-lysine
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₆
MW: 468.55 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065660
Núm. CAS: 92122-45-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +1.8 to +2.6 deg (C=1, MeOH)