N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
B3072-25G B3072-5G
TCIAB3072-25GEA 91 EUR
TCIAB3072-25G TCIAB3072-5G
N-ɑ-Fmoc-N-ε-boc-L-lysine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
N-alpha-Fmoc-N-epsilon-boc-L-lysine
Formula: C₂₆H₃₂N₂O₆
Pto. de fusión: 124°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00037138
Núm. CAS: 71989-26-9
EINECS: 276-256-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -14.0 deg (C=1, DMF)