2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3073-5G B3073-25G
TCIAB3073-5GEA 60 EUR
TCIAB3073-5G TCIAB3073-25G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formula: C₆H₂BrF₂I
Número MDL: MFCD06797752
Núm. CAS: 155906-10-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C