N-Benzylglycine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Bzl-Gly-OH·HCl, Bzl-Gly-OH.HCl
B3075-25G
B3075-5G
TCIAB3075-25GEA
105
EUR
TCIAB3075-25G
TCIAB3075-5G
N-Benzylglycine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC)
N-Benzylglycine hydrochloride
Formula:
C₉H₁₁NO₂·HCl MW: 201.7 g/mol Pto. de fusión: 228°C |
Número MDL:
MFCD00156934 Núm. CAS: 7689-50-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |