3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3081-25G B3081-5G
TCIAB3081-25GEA 247 EUR
TCIAB3081-25G TCIAB3081-5G
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid
Formula: C₄H₆Br₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010643
Núm. CAS: 41459-42-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 98.0 to 103.0 deg-C