N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Bz-DMT-dC, N-(1-((2R,4S,5R)-5-((Bis(4-methoxyphenyl)(phenyl)methoxy)methyl)-4-hydroxytetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
B3087-1G B3087-5G
TCIAB3087-1GEA 64 EUR
TCIAB3087-1G TCIAB3087-5G
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine ≥99.0% (by HPLC)
N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-deoxycytidine
Formula: C₃₇H₃₅N₃O₇
MW: 633.70 g/mol
Pto. de fusión: 119°C
Número MDL: MFCD00010114
Núm. CAS: 67219-55-0
EINECS: 266-605-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +56.0 to +60.0 deg (C=1, MeOH)