4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3089-1G B3089-5G
TCIAB3089-1GEA 52 EUR
TCIAB3089-1G TCIAB3089-5G
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine ≥95.0% (por GC)
4-Bromo-4',4''-dimethyltriphenylamine
Formula: C₂₀H₁₈BrN
Número MDL: MFCD03093258
Núm. CAS: 58047-42-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 100.0 to 105.0 deg-C