N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-(1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
B3102-1G B3102-100MG
TCIAB3102-1GEA 99 EUR
TCIAB3102-1G TCIAB3102-100MG
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N4-Benzoyl-2'-deoxycytidine
Formula: C₁₆H₁₇N₃O₅
MW: 331.33 g/mol
Pto. de fusión: 207°C
Número MDL: MFCD00010115
Núm. CAS: 4836-13-9
EINECS: 225-421-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +87.0 to +93.0 deg (C=0.25, MeOH)