4-(4-Bromophenyl)butyric acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(4-Bromophenyl)butanoic acid
B3131-5G
B3131-1G
TCIAB3131-5GEA
97
EUR
TCIAB3131-5G
TCIAB3131-1G
4-(4-Bromophenyl)butyric acid ≥98.0% (por GC)
4-(4-Bromophenyl)butyric acid
Formula:
C₁₀H₁₁BrO₂ Pto. Ebullición: 176°C |
Número MDL:
MFCD00463170 Núm. CAS: 35656-89-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 69.0 to 73.0 deg-C |