4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3133-25G
B3133-5G
TCIAB3133-25GEA
242
EUR
TCIAB3133-25G
TCIAB3133-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-N,N-3-trimethylaniline
Formula:
C₉H₁₂BrN Pto. Ebullición: 148°C |
Número MDL:
MFCD01851099 Núm. CAS: 50638-50-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 52.0 to 56.0 deg-C |