4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI EUROPE
Atención

TCIAB3144-25GEA 48 EUR
TCIAB3144-25G
4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona ≥95.0% (por GC)
4'-terc-Butil-4-clorobutirofenona
Formula: C₁₄H₁₉ClO
MW: 238,7500 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Número MDL: MFCD00018996
Núm. CAS: 43076-61-5
EINECS: 256-077-8

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR