5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Bromoadamantan-2-one
B3154-1G B3154-5G
TCIAB3154-1GEA 88 EUR
TCIAB3154-1G TCIAB3154-5G
5-Bromo-2-adamantanone ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-adamantanone
Formula: C₁₀H₁₃BrO
MW: 229.12 g/mol
Número MDL: MFCD01321097
Núm. CAS: 20098-20-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C