1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
B3157-1G B3157-5G B3157-500MG
TCIAB3157-1GEA 54 EUR
TCIAB3157-1G TCIAB3157-5G TCIAB3157-500MG
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride ≥96.0% (by HPLC, total nitrogen)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Formula: C₂₇H₃₉ClN₂
Número MDL: MFCD07369796
Núm. CAS: 258278-25-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %