1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium Chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3158-1G B3158-5G
TCIAB3158-1GEA 62 EUR
TCIAB3158-1G TCIAB3158-5G
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium Chloride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium Chloride
Formula: C₂₁H₂₇ClN₂
Número MDL: MFCD09039279
Núm. CAS: 173035-10-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5bb2109731abf1a3676b0b3752cf6345901488d3&vid=996d882c4910859feda1e29a0069d0dc63b1fae0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %