β-methasone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B3165-1G B3165-5G
TCIAB3165-1GEA 92 EUR
TCIAB3165-1G TCIAB3165-5G
β-methasone-21-acetate ≥98.0% (by HPLC)
Betamethasone-21-acetate
Formula: C₂₄H₃₁FO₆
Número MDL: MFCD00867462
Núm. CAS: 987-24-6
EINECS: 213-578-6
Índice Merck: 14,01180
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 213.0 to 217.0 deg-C