β-Methasone dipropionate ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Betamethasone 17,21-Dipropionate, 9alpha-Fluoro-11beta,17alpha,21-trihydroxy-16beta-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione 17,21-Dipropionate
B3166-1G
B3166-5G
TCIAB3166-1GEA
61
EUR
TCIAB3166-1G
TCIAB3166-5G
β-Methasone dipropionate ≥97.0% (by HPLC)
beta-Methasone dipropionate
Formula:
C₂₈H₃₇FO₇ |
Número MDL:
MFCD00133140 Núm. CAS: 5593-20-4 EINECS: 227-005-2 Índice Merck: 14,01180 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Melting point | 175.0 to 179.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +66.0 to +72.0 deg (C=1, Dioxane) |